Merck
361437
Sigma-Aldrich
cis-1,2-Cyclopentandiol
98%
Synonym(e):
cis -1,2-Dihydroxycyclopentane
About This Item
Lineare Formel:
C5H8(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.13
Beilstein:
1901117
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Form
liquid
bp
108-109 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24-28 °C (lit.)
SMILES String
O[C@@H]1CCC[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-2-1-3-5(4)7/h4-7H,1-3H2/t4-,5+
InChIKey
VCVOSERVUCJNPR-SYDPRGILSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nanting Ni et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(5), 1567-1572 (2008-02-12)
Bacteria can coordinate community-wide behaviors through quorum sensing, that is, the secretion and sensing of autoinducer (AI) molecules. Bacterial quorum sensing is implicated in the regulation of pathologically relevant events such as biofilm formation, bacterial virulence, and drug resistance. Inhibitors