Merck
361445
Sigma-Aldrich
(±)-trans-1,2-Cyclopentandiol
97%
Größe auswählen
5 G
CHF 329.00
CHF 329.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 329.00
About This Item
Lineare Formel:
C5H8(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 329.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
bp
136 °C/21.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
54-56 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
O[C@@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-2-1-3-5(4)7/h4-7H,1-3H2/t4-,5-/m1/s1
InChIKey
VCVOSERVUCJNPR-RFZPGFLSSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Mancel et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 14(2), 80-85 (2000-01-07)
In this study, ion-molecule reactions using chemical ionization in the positive ion mode using dimethyl ether, acetonitrile and 2-S-pyrrolidinemethanol as reagent gases have been used to distinguish between cis- and trans-1,2-cyclopentanediol and cis- and trans-1,2-cyclohexanediol. In the gas phase, the
Sweetness sensor with lipid/polymer membranes: response to various sugars.
Toyota K, et al.
Sensors and Materials, 23(8), 475-482 (2011)