Wichtige Dokumente
237639
(2R,3R)-(−)-2,3-Butandiol
97%
Synonym(e):
(2R,3R)-2,3-butanediol, (2R,3R)-butane-2,3-diol, (R,R)-2,3-butanediol, (R,R)-2,3-butylene glycol, (R,R)-butane-2,3-diol, D-(-)-2,3-Butanediol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]23/D −13.2°, neat
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.433 (lit.)
bp
77.3-77.4 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
C[C@@H](O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/t3-,4-/m1/s1
InChIKey
OWBTYPJTUOEWEK-QWWZWVQMSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?