419885
tert-Butylpropiolat
98%
Synonym(e):
Acetylencarbonsäure-tert.-butylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.418 (lit.)
bp
52-53 °C/27 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
18-20 °C (lit.)
Dichte
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)C#C
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h1H,2-4H3
InChIKey
XGTPDIIFEPTULX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup