Merck
416886
Sigma-Aldrich
Essigsäure-d4
≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonym(e):
Deuterierte Essigsäure, Tetradeuteroessigsäure
Größe auswählen
25 G
CHF 307.00
CHF 307.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 307.00
About This Item
Lineare Formel:
CD3CO2D
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
64.08
Beilstein:
1748971
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
CHF 307.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
2.07 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
11.4 mmHg ( 20 °C)
Isotopenreinheit
≥99.5 atom % D
Assay
≥99.00%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
800 °F
Enthält
0.03 % (v/v) TMS
Expl.-Gr.
16 %
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.0500% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.368 (lit.)
bp
115.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
15-16 °C (lit.)
Dichte
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
InChIKey
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Acetic acid-d4 (deuterated acetic acid) is a deuterated NMR solvent containing 0.03% (v/v) TMS (tetramethylsilane). It is useful in NMR-based research and analyses. Its dissociation constant in deuterium oxide has been obtained over a range of temperature by emf method.[1]
Anwendung
Acetic acid-d4 may be used in the synthesis of deuterated (7E, 9Z) CLA (conjugated linoleic acid).[2]
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dissociation of Acetic Acid-d4 in Deuterium Oxide from 5 to 50? and Related Isotope Effects.
Paabo M, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 70(7), 2073-2077 (1966)
Stereocontrolled synthesis of (7E, 9Z)-[9, 10-2H]-conjugated linoleic acid.
Broustal G and Loreau O.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 47(12), 875-880 (2004)