Wichtige Dokumente
416762
5-Brom-2,4-dichlorpyrimidin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.603 (lit.)
bp
128 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
29-30 °C (lit.)
Dichte
1.781 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
SMILES String
Clc1ncc(Br)c(Cl)n1
InChI
1S/C4HBrCl2N2/c5-2-1-8-4(7)9-3(2)6/h1H
InChIKey
SIKXIUWKPGWBBF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?