Merck
414999
Sigma-Aldrich
3,4-Epoxytetrahydrothiophen-1,1-dioxid
97%
Synonym(e):
3,4-Epoxysulfolane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
145-150 °C (lit.)
SMILES String
O=S1(=O)CC2OC2C1
InChI
1S/C4H6O3S/c5-8(6)1-3-4(2-8)7-3/h3-4H,1-2H2
InChIKey
SZAIAWVGWTXVMB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Used to prepare sulfolene derivatives[1] and acyclic polyenes used in natural product synthesis.[2] For a synthesis, see Tetrahedron Lett. [3]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron Letters, 2609-2609 (1971)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 114-114 (1991)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1335-1335 (1972)