Merck
253782
Sigma-Aldrich
4-Chlorphenylisothiocyanat
99%
Größe auswählen
5 G
CHF 57.40
CHF 57.40
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 57.40
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4NCS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.63
Beilstein:
471610
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
99%
CHF 57.40
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
bp
135-136 °C/24 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
42-44 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
isothiocyanate
SMILES String
Clc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
InChIKey
MZZVFXMTZTVUFO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Chlorophenyl isothiocyanate has been used in the synthesis of thiosemicarbazides[1]. It was also used as building block for the synthesis of N-alkylated 2-arylaminobenzimidazoles[2].
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and anti-HIV activity of new chiral 1, 2, 4-triazoles and 1, 3, 4-thiadiazoles.
Akhtar T, et al.
Heteroatom Chem., 18(3), 316-322 (2007)
Efficacy of p-chlorophenylisothiocyanate (Sch 20350) against parasites of ruminants and horses.
E Panitz et al.
The Journal of parasitology, 67(6), 964-964 (1981-12-01)
A solid phase traceless synthesis of 2-arylaminobenzimidazoles.
Krchnak V, et al.
Tetrahedron Letters, 42(9), 1627-1630 (2001)