Merck
411965
Sigma-Aldrich
4-Acetoxybiphenyl
99%
Synonym(e):
4-Acetoxybiphenyl
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2C6H4C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
87-89 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-11(15)16-14-9-7-13(8-10-14)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
InChIKey
MISFQCBPASYYGV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)