411248
5-(Dimethylaminomethyl)-furfurylalkohol Hydrochlorid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
122-125 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].CN(C)Cc1ccc(CO)o1
InChI
1S/C8H13NO2.ClH/c1-9(2)5-7-3-4-8(6-10)11-7;/h3-4,10H,5-6H2,1-2H3;1H
InChIKey
UDLQUVLALYCAMJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable