196118
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenon
99%
Synonym(e):
α,α-Dimethoxy-α-phenylacetophenon, Benzil-α,α-dimethylacetal
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
67-70 °C (lit.)
SMILES String
COC(OC)(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16O3/c1-18-16(19-2,14-11-7-4-8-12-14)15(17)13-9-5-3-6-10-13/h3-12H,1-2H3
InChIKey
KWVGIHKZDCUPEU-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Die Photopolymerisation von Methacrylatmonomeren in dicken Schnitten (~2 mm).
- Bei der Herstellung von UV-härtendem Silikonkautschuk mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften und thermischer Stabilität mittels Thiol-en-Reaktion.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Zielorgane
oral cavity
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.