Wichtige Dokumente
409316
Kaliumchlorid
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Potassium monochloride
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
solid
Methode(n)
protein extraction: suitable
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
770 °C (lit.)
Dichte
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.