Merck
P4504
Sigma-Aldrich
Kaliumchlorid
ReagentPlus®, ≥99.0%
Größe auswählen
500 G
CHF 72.60
1 KG
CHF 129.00
5 KG
CHF 393.00
CHF 72.60
Voraussichtliches Versanddatum23. März 2025
Diese SKU ist auch in ReagentPlus®-Qualität in unserer exklusiven Redi-Dri™-Produktlinie mit rieselfähigen Produkten erhältlich.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
CHF 72.60
1 KG
CHF 129.00
5 KG
CHF 393.00
About This Item
Lineare Formel:
KCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.55
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.0%
Form:
powder or crystals
CHF 72.60
Voraussichtliches Versanddatum23. März 2025
Diese SKU ist auch in ReagentPlus®-Qualität in unserer exklusiven Redi-Dri™-Produktlinie mit rieselfähigen Produkten erhältlich.
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.0%
Form
powder or crystals
pH-Wert
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
770 °C (lit.)
Dichte
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Kaliumchlorid (KCl) ist ein anorganisches Salz, das häufig in der Düngemittelindustrie eingesetzt wird. Seine Herstellung mittels Chlorierung von Mikroklin wurde beschrieben.[1] Die intrinsische und extrinsische Leitfähigkeit von KCl-Kristallen wurde gemessen.[2] Die Auswirkung von KCl auf die Aktivität der Mitochondirenmembran-, Cristae- und Matrixproteine wurde untersucht.[3] Es erleichtert die Aufbereitung von Isoxazolinen in wässrigem Medium.[4]
Anwendung
Kaliumchlorid wird für die Herstellung von Perfusionspuffer-Stammlösung (1X) verwendet.[5]
Es wird für die Herstellung der folgenden Puffer für die Aufbereitung kleiner unilamellarer Vesikel (SUV) verwendet:[6]
  • Escherichia coli-gestützter Lipiddoppelschicht-Puffer (SLB)
  • Extraktpuffer (XB)
  • Extraktpuffer mit hohem Salzgehalt (HS-XB)
Kann für die Herstellung von PBS-Puffern und für die Extraktion und Solubilisierung von Proteinen benutzt werden.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Coculture between hMADS and Mouse Adult CM.
Figeac F, et al.
Bio-protocol, 4(14) (2014)
Using supported bilayers to study the spatiotemporal organization of membrane-bound proteins.
Nguyen PA, et al.
Methods in Cell Biology, 128, 223-241 (2015)
Electrical Conductivity of Potassium Chloride.
Fuller RG, et al.
Physical Review Letters, 20(13), 662-662 (1968)
An environmentally benign synthesis of isoxazolines and isoxazoles mediated by potassium chloride in water.
Han L, et al.
Tetrahedron Letters, 55(14), 2308-2311 (2014)
Potassium chloride production by microcline chlorination.
Orosco P and del Carmen Ruiz M.
Thermochimica Acta, 613, 108-112 (2015)