Wichtige Dokumente
793590
Kaliumchlorid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
free-flowing
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Assay
≥99%
Form
powder
pH-Wert
7
mp (Schmelzpunkt)
770 °C (lit.)
Dichte
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.