Merck
409197
Sigma-Aldrich
Dimethyldivinylsilan
97%
About This Item
Lineare Formel:
(H2C=CH)2Si(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4187 (lit.)
bp
79-82 °C (lit.)
Dichte
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C=C)C=C
InChI
1S/C6H12Si/c1-5-7(3,4)6-2/h5-6H,1-2H2,3-4H3
InChIKey
QRHCILLLMDEFSD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-8.0 °F
Flammpunkt (°C)
-22.2 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)