Merck
86717
Sigma-Aldrich
Tetraallylsilan
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Tetra-(2-propenyl)-silan
Größe auswählen
5 ML
CHF 168.00
CHF 168.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
CHF 168.00
About This Item
Lineare Formel:
(H2C=CHCH2)4Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.37
Beilstein:
1750943
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 168.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
n20/D 1.485
bp
90 °C/3 mmHg (lit.)
Dichte
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C=CC[Si](CC=C)(CC=C)CC=C
InChI
1S/C12H20Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H,1-4,9-12H2
InChIKey
AKRQMTFHUVDMIL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)