Merck
407909
Sigma-Aldrich
N-Z-Ethanolamin
98%
Synonym(e):
2-(Z-amino)-ethanol, Benzyl-N-(2-hydroxyethyl)-carbamat
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH2NHCO2CH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.22
Beilstein:
2050891
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
bp
215 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
58-60 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
Cbz
amine
hydroxyl
SMILES String
OCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c12-7-6-11-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,12H,6-8H2,(H,11,13)
InChIKey
SAGINAGERRNGGV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)