Merck
478709
Sigma-Aldrich
3-(Z-amino)-1-propanol
97%
Synonym(e):
Benzyl-N-(3-hydroxypropyl)carbamat
Größe auswählen
25 G
CHF 427.00
CHF 427.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 427.00
About This Item
Lineare Formel:
HO(CH2)3NHCO2CH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 427.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
mp (Schmelzpunkt)
50-53 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
Cbz
amine
hydroxyl
SMILES String
OCCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C11H15NO3/c13-8-4-7-12-11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,13H,4,7-9H2,(H,12,14)
InChIKey
WXQCFKYWSKKNKY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)