Wichtige Dokumente
407704
4-Methylmorpholin
purified by redistillation, ≥99.5%
Synonym(e):
NMM
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
18 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Aufgereinigt durch
glass distillation
redistillation
Brechungsindex
n20/D 1.435 (lit.)
pH-Wert
10.6 (20 °C, 50 g/L)
bp
115-116 °C/750 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−66 °C (lit.)
Dichte
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
CN1CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H2,1H3
InChIKey
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
Flammpunkt (°C)
12 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?