Merck
Z516864
Sigma-Aldrich
Aldrich® two-neck round-bottom flask
capacity 250 mL, Joints: ST/NS 14/20 (2)
Synonym(e):
bottom flask, flask round, round flask
Größe auswählen
1 EA
CHF 80.10
CHF 80.10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 80.10
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 80.10
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Verbindung
Joints: ST/NS14/20 (2)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Angled ST joints. Z516929 and Z516953 have 24/40 side joints.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)