Wichtige Dokumente
407429
Methyl-3-methoxypropionat
≥99%
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.402 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
Dichte
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ether
SMILES String
COCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O3/c1-7-4-3-5(6)8-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
BDJSOPWXYLFTNW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
116.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
47 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?