Merck
270121
Sigma-Aldrich
Methyl-(S)-(+)-3-hydroxy-2-methylpropionat
97%
Synonym(e):
(+)-Methyl-L-β-hydroxyisobutyrat, Methyl-(S)-(+)-3-hydroxy-2-methylpropionat
Größe auswählen
5 G
CHF 171.00
25 G
CHF 786.00
100 G
CHF 2’160.00
CHF 171.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 171.00
25 G
CHF 786.00
100 G
CHF 2’160.00
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH(CH3)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.13
Beilstein:
1720830
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 171.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]19/D +26°, c = 4 in methanol
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
74 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
hydroxyl
SMILES String
COC(=O)[C@@H](C)CO
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChIKey
ATCCIZURPPEVIZ-BYPYZUCNSA-N
Anwendung
Methyl-(S)-(+)-3-hydroxy-2-methylpropionat kann als Ausgangsmaterial für die Totalsynthese von (+)-Discodermolid, einem potenten antimitotischen Mittel, verwendet werden.[1]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Total synthesis of the antimicrotubule agent (+)-discodermolide using boron-mediated aldol reactions of chiral ketones.
Paterson I, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 39(2), 377-380 (2000)