Wichtige Dokumente
406600
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Hexadecafluor-1,10-decandiol
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
bp
132 °C/4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
135-137 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
hydroxyl
SMILES String
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CO
InChI
1S/C10H6F16O2/c11-3(12,1-27)5(15,16)7(19,20)9(23,24)10(25,26)8(21,22)6(17,18)4(13,14)2-28/h27-28H,1-2H2
InChIKey
NSKCTPBWPZPFHW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?