Merck
405078
Sigma-Aldrich
2,2′-Bi-(3-hydroxy-1,4-naphthochinon)
98%
Synonym(e):
Lawson-dimer
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H10O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC1=C(C(=O)c2ccccc2C1=O)C3=C(O)C(=O)c4ccccc4C3=O
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)