Wichtige Dokumente
278602
1-Dodecylpyridiniumchlorid Hydrat
98%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid crystal
mp (Schmelzpunkt)
66-70 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].[H]O[H].CCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C17H30N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18;;/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChIKey
BDGGUWSWAKGEGH-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?