H46805
2-Hydroxy-1,4-Naphthochinon
≥96.5% purity, powder
Synonym(e):
Lawson, Natural Orange 6
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
2-Hydroxy-1,4-Naphthochinon, 97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Farbe
faint yellow to dark yellow, and Faint Orange to Dark Orange
mp (Schmelzpunkt)
192-195 °C (dec.) (lit.)
λmax
452 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O3/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,12H
InChIKey
CSFWPUWCSPOLJW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?