Merck
E12206
Sigma-Aldrich
2-Ethylanthrachinon
≥97%
Größe auswählen
100 G
CHF 52.30
CHF 52.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 52.30
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 52.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97%
mp (Schmelzpunkt)
108-111 °C (lit.)
SMILES String
CCc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C16H12O2/c1-2-10-7-8-13-14(9-10)16(18)12-6-4-3-5-11(12)15(13)17/h3-9H,2H2,1H3
InChIKey
SJEBAWHUJDUKQK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Blood,spleen
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)