Merck
392944
Sigma-Aldrich
Chloressigsäure-allylester
98%
Synonym(e):
Chloroacetic acid allyl ester
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2CO2CH2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.56
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.446 (lit.)
bp
164 °C/265 mmHg (lit.)
Dichte
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-2-3-8-5(7)4-6/h2H,1,3-4H2
InChIKey
VMBJJCDVORDOCF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
141.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
61 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)