24616
Chloressigsäure-vinylester
≥99.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0%
Enthält
~0.01% hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.444
Dichte
1.192 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClCC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H5ClO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2H,1,3H2
InChIKey
XJELOQYISYPGDX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter