Merck
391190
Sigma-Aldrich
cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexan-2-carbonsäure
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
252-256 °C (lit.)
SMILES String
[H][C@]12CN[C@H](C(O)=O)[C@@]1([H])C2
InChI
1S/C6H9NO2/c8-6(9)5-4-1-3(4)2-7-5/h3-5,7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4-,5-/m0/s1
InChIKey
JBDOTWVUXVXVDR-YUPRTTJUSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable