Wichtige Dokumente
331910
2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-on
98%
Synonym(e):
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-on, 4-Amino-2-cyclopenten-1-carbonsäure-lactam
Qualitätsniveau
Assay
98%
bp
102-106 °C/0.25 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
54-58 °C (lit.)
SMILES String
O=C1N[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C6H7NO/c8-6-4-1-2-5(3-4)7-6/h1-2,4-5H,3H2,(H,7,8)/t4-,5+/m0/s1
InChIKey
DDUFYKNOXPZZIW-CRCLSJGQSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?