Merck
390267
Sigma-Aldrich
S-Phenylbenzolthiosulfonat
99%
Synonym(e):
Benzenethiosulfonic acid S-phenyl ester
Größe auswählen
1 G
CHF 202.00
5 G
CHF 522.00
CHF 202.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 202.00
5 G
CHF 522.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5SO2SC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.34
Beilstein:
1530592
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 202.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
36-53 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
disulfide
SMILES String
O=S(=O)(Sc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O2S2/c13-16(14,12-9-5-2-6-10-12)15-11-7-3-1-4-8-11/h1-10H
InChIKey
ATKJLMWDXASAJA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)