Wichtige Dokumente
364827
Disperse Red 13
Dye content 95 %
Synonym(e):
2-[4-(2-Chlor-4-nitrophenylazo)-N-ethylphenylamino]-ethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, 95%
mp (Schmelzpunkt)
122-129 °C (lit.)
λmax
503 nm
SMILES String
CCN(CCO)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H17ClN4O3/c1-2-20(9-10-22)13-5-3-12(4-6-13)18-19-16-8-7-14(21(23)24)11-15(16)17/h3-8,11,22H,2,9-10H2,1H3/b19-18+
InChIKey
FEJPWLNPOFOBSP-VHEBQXMUSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?