Merck
389412
Sigma-Aldrich
N-Methylmaleimid
97%
Synonym(e):
1-Methyl-1H-pyrrol-2,5-dion, 1-Methyl-2,5-dihydro-1H-pyrrol-2,5-dion, 1-Methylpyrrol-2,5-dion, N-Methylmaleinimid, N-Methylpyrrol-2,5-dion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.10
Beilstein:
108550
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
94-96 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
imide
maleimide
SMILES String
CN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C5H5NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h2-3H,1H3
InChIKey
SEEYREPSKCQBBF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
N-Methylmaleimid kann wie folgt verwendet werden:
  • Bei der Synthese von organischen strukturvorgebenden Mitteln zum Entwickeln von Silicogermanat-Zeolithen.
  • Als Dienophil in einer Diels-Alder-Reaktion.
  • Zur Synthese von biologisch aktiven Pyrrolo[2,1-a]isochinolinen.
  • Als Dipolarophil in [3+2]-dipolaren Additionsreaktionen.
  • Als Comonomer bei der Atomtransfer-Radikalpolymerisation von Styrol, um Styrol-Copolymere mit einer programmierten Mikrostruktur zu erhalten.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hui Zhou et al.
The Analyst, 143(10), 2390-2396 (2018-04-27)
Glutathione (GSH) exhibits many cellular functions in human pathologies. A sensitive and simple method capable of assaying GSH would be useful to understand the mechanism of GSH-related diseases. In this study, a new colorimetric and fluorescent off-on probe, 3-oxo-3H-phenoxazin-7-ylthiophene-2-carboxylate, is
A facile procedure for controlling monomer sequence distribution in radical chain polymerizations.
Pfeifer S and Lutz JF
Journal of the American Chemical Society, 129(31), 9542-9543 (2007)
The ITQ-37 mesoporous chiral zeolite.
Sun J, et al.
Nature, 458(7242), 1154-1154 (2009)
Visible-light-induced oxidation/[3+ 2] cycloaddition/oxidative aromatization sequence: a photocatalytic strategy to construct pyrrolo [2, 1-a] isoquinolines.
Zou YQ, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(31), 7171-7175 (2011)
Sandip Mukherjee et al.
Nature immunology, 21(6), 626-635 (2020-05-20)
The inflammasome NLRP6 plays a crucial role in regulating inflammation and host defense against microorganisms in the intestine. However, the molecular mechanisms by which NLRP6 function is inhibited to prevent excessive inflammation remain unclear. Here, we demonstrate that the deubiquitinase