Fortfahren mit
04260
N-Ethylmaleimid
purum p.a., ≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
NEM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 162.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 558.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.13
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
204-892-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
112448
CHF 162.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum p.a.
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
ign. residue
≤0.05%
bp
210 °C (lit.)
mp
43-46 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
N-Ethylmaleinimid wird zur Messung von Thiolen niedrigen Molekulargewichts, die an Plasmaproteine gebunden sind, verwendet.
Reagenz für die kovalente Modifikation von Cysteinrückständen in Proteinen.
Biochem/physiol Actions
Erweitert Ströme aus nativen M-Kanälen in sympathischen Neuronen und agiert als Öffner für KCNQ2-, KCNQ4- und KCNQ5-Kanäle
Sulfhydrylalkylierendes Reagens, welches NADP-abhängige Isocitratdehydrogenase und viele Endonucleasen inaktiviert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
04259E127134115-M
grade
purum p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
anion traces
-
mp
43-46 °C
mp
43-46 °C (lit.), 44-47 °C
mp
43-46 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Ethylmaleimid
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
163.2 °F - closed cup
flash_point_c
72.9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)