Merck
388173
Sigma-Aldrich
Titan(IV)-(triethanolaminat)isopropoxid -Lösung
80 wt. % in isopropanol
Synonym(e):
TYZOR® TE organisches Titanat
Größe auswählen
100 ML
CHF 41.50
CHF 41.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 41.50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H19NO4Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 41.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
viscous liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: titanium
reagent type: catalyst
Konzentration
80 wt. % in isopropanol
Dichte
1.087 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)[Ti]12OCCN(CCO1)CCO2
InChI
1S/C6H12NO3.C3H7.Ti/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;1-3-2;/h1-6H2;3H,1-2H3;/q-3;;+3
InChIKey
RSUVVMHMKLWZQT-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
60.8 °F
Flammpunkt (°C)
16 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)