Dokumente
8.43742
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) bis(acetylacetonate) diisopropoxide
(75% solution in 2-propanol) for synthesis
Synonym(e):
Diisopropoxytitanium bis(acetylacetonate) solution, Ti(acac)2OiPr2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
liquid
Übergangstemp.
flash point 12 °C
Dichte
1.01 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus Ti): 72.0 - 78.0 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.990 - 1.020
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
53.6 °F
Flammpunkt (°C)
12 °C