Merck
380776
Sigma-Aldrich
1,3-Dichlor-2-(chlormethyl)-2-methylpropan
98%
Synonym(e):
1,1,1-Trichlormethylethan
Größe auswählen
25 ML
CHF 213.00
CHF 213.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
CHF 213.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3C(CH2Cl)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 213.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.482 (lit.)
bp
89-90 °C/22 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
18 °C (lit.)
Dichte
1.271 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
CC(CCl)(CCl)CCl
InChI
1S/C5H9Cl3/c1-5(2-6,3-7)4-8/h2-4H2,1H3
InChIKey
BYXOMFFBGDPXHB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,3-Dichloro-2-(chloromethyl)-2-methylpropane is a halogenated hydrocarbon. It is formed during the light induced reaction of diazomethane with chloroform.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Photochemical Reactions of Diazomethane with Polyhalomethanes and a-Haloesters1.
Urry WH and Eiszner JR.
Journal of the American Chemical Society, 74(23), 5822-5826 (1952)