202754
Bariumnitrat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Barium dinitrate, Barium(2+)dinitrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.999% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: barium
Verunreinigungen
≤3% water
mp (Schmelzpunkt)
592 °C (dec.) (lit.)
Kationenspuren
Sr: <5 ppm
SMILES String
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ba.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
InChIKey
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
pyrotechnic oxidant