Merck
378089
Sigma-Aldrich
Poly-(tetrafluorethylenoxid-)-co-difluormethylenoxid)-α,ω-diisocyanat
average Mn ~3,000
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(NCO)NHCO2(CF2CF2O)x(CF2O)yCONHC6H3(NCO)CH3
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Mol-Gew.
average Mn ~3,000
Brechungsindex
n20/D 1.352 (lit.)
Viskosität
7000 cSt(20 °C)(lit.)
Dichte
1.788 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC(O)(F)F.FC1OC1F.Cc2ccc(NC(O)=O)cc2N=C=O
Allgemeine Beschreibung
Ethylene to methylene ratio 1:1
Anwendung
Reacts with alcohols and acids to form urethanes and amides, with lower coefficient of friction, wear and Tg.
Physikalische Form
Aromatic diisocyanate.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)