Merck
480320
Sigma-Aldrich
Poly[dimethylsiloxan-co-[3-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)propyl]methylsiloxan]
viscosity 75 cSt (lit.)
Größe auswählen
250 ML
CHF 183.00
CHF 183.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 183.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 183.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Brechungsindex
n20/D 1.451
Qualitätsniveau
Viskosität
75 cSt(lit.)
Dichte
1.06 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[Si](C)(O)O.OCCOCCOCCC[Si](O)=O
InChI
1S/C7H16O5Si.C2H8O2Si/c8-2-4-12-6-5-11-3-1-7-13(9)10;1-5(2,3)4/h8-9H,1-7H2;3-4H,1-2H3
InChIKey
JCKOMIDYRCKNHN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Emulsifier and foaming agent.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Verwandter Inhalt
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.