Wichtige Dokumente
377627
2-Imino-1-imidazolidinessigsäure
98%
Synonym(e):
Cyclocreatin
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Löslichkeit
1 M HCl: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)CN1CCNC1=N
InChI
1S/C5H9N3O2/c6-5-7-1-2-8(5)3-4(9)10/h1-3H2,(H2,6,7)(H,9,10)
InChIKey
AMHZIUVRYRVYBA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Growth inhibition of Hodgkin disease-derived cell lines
Investigations into effects in rat hepatocarcinogenesis model
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?