Fortfahren mit
CRPHO-RO
Roche
Kreatinphosphat
crystalline, >97%
Synonym(e):
Natriumkreatinphosphat, zweibasisch Dinatriumsalz Tetrahydrat, Kreatinphosphat Tetrahydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 257.00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 459.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2O3PNHC(=NH)N(CH3)CH2COOH · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.14
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
CHF 257.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
>97%
form
crystalline
mol wt
327.14
packaging
pkg of 10 g (10621722001), pkg of 5 g (10621714001)
manufacturer/tradename
Roche
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.4H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
InChI key
HUWYWJSJJDCZRQ-UHFFFAOYSA-L
General description
Creatin-Kinase ist für die Produktion von ATP (Adenosintriphosphat) durch Übertragung von Phosphat aus Kreatinphosphat an ADP (Adenosindiphosphat) verantwortlich. Kreatinphosphat wird als Dinatriumsalz zur Verfügung gestellt.
Application
Kreatinphosphat wird in der Energierückgewinnungsmischung für Sperma, Spermatiden und Eizellen-Extraktion verwendet.
Analysis Note
Reinheit: >97 % Kreatin-P-Na2 x 4 H2O
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)