Merck
375799
Sigma-Aldrich
L-Serinamid -hydrochlorid
98%
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH(NH2)CONH2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.57
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +14°, c = 1 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
185-188 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl[H].N[C@@H](CO)C(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O2.ClH/c4-2(1-6)3(5)7;/h2,6H,1,4H2,(H2,5,7);1H/t2-;/m0./s1
InChIKey
VURWDDZIWBGXCK-DKWTVANSSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable