Dokumente
1.07769
Millipore
L-Serine
for biochemistry
Synonym(e):
3-Hydroxy-L-alanin, Ser
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
200-274-3
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
215-225 °C (decomposes)
Löslichkeit
360 g/L
Schüttdichte
570 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChIKey
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration, ber. auf getrocknete Substanz): ≥ 99.0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: weiße bis fast weiße oder farblose, nadelförmige Kristalle
Aussehen der Lösung (1 mol/l, Wasser): klar und farblos
Spez. Drehung (α 20/D, 50 g/l, Salzsäure 1 mol/l, ber. auf getrocknete Substanz): +14.3 bis +15.8
UV-Eigenabsorption(260 nm; 1 mol/l; 1 cm; Wasser): ≤ 0.05
UV-Eigenabsorption(280 nm; 1 mol/l; 1 cm; Wasser): ≤ 0.02
Chlorid (Cl): ≤ 0.02 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0.01 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsen): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Co (Cobalt): ≤ 0.0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0.0005 %
K (Kalium): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Natrium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Zn (Zink): ≤ 0.0005 %
Fremdaminosäuren: ≤ 0.3 %
Andere ninhydrinpositive Substanzen: ≤ 0.1 %
Trocknungsverlust (105 °C; 3 h): ≤ 0.3 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable