658170
Dimethyl-13C2-sulfid
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
38 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-98 °C (lit.)
Dichte
0.873 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[13CH3]S[13CH3]
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3/i1+1,2+1
InChIKey
QMMFVYPAHWMCMS-ZDOIIHCHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-32.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-36 °C - closed cup