Merck
367877
Sigma-Aldrich
Kaliumcarbonat
99.995% trace metals basis
Synonym(e):
Dipotassium carbonate
Größe auswählen
10 G
CHF 85.60
50 G
CHF 358.00
CHF 85.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 85.60
50 G
CHF 358.00
About This Item
Lineare Formel:
K2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.21
Beilstein:
4267587
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 85.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.995% trace metals basis
Form
powder and chunks
Verunreinigungen
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
891 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 138 g/L at 20 °C (completely)
SMILES String
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Kaliumcarbonat (K2CO3) ist eine wasserlösliche, anorganische und hauptsächlich von Kali abgeleitete Verbindung. Es wird durch die Reaktion von Kaliumhydroxid mit Kohlendioxid industriell hergestellt. Die Lösung kristallisiert und bildet Kaliumhydrat, das auf über 200 °C erwärmt werden kann, wodurch wasserfreies Salz gewonnen wird.[1][2]
Anwendung
K2CO3 kann in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, z. B.:
  • bei der Herstellung von Seifen und Gläsern[3][3]
  • als Trockenmittel für Verbindungen auf organischer Grundlage wie Ketone, Alkohole und Amine[4]
  • als Puffermittel bei der Weinherstellung[5]
  • als Bestandteil von Schweißungen und anderen Beschichtungen[5]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pilot plant results for a precipitating potassium carbonate solvent absorption process promoted with glycine for enhanced CO2 capture
Smith K, et al.
Fuel Processing Technology, 135, 60-65 (2015)
Evaluation of various agro-wastes for traditional black soap production
Taiwo OE and Osinowo FAO
Bioresource Technology, 79(1), 95-97 (2001)
Formulation of a metal arc welding flux with a potash enriched sodium silicate binder
Atuanya CU and Nwigbo SC
Journal of Emerging Trends in Engineering and Applied Sciences, 3(3), 497-501 (2012)
Transverse Tuning of TiO2 Nanotube Array by Controlling the Electrochemical Charge Transfer Resistance with Potassium Carbonate and Sodium Carbonate Composition in Ammonium Fluoride Electrolyte
Raj CC and Prasanth R
Journal of the Electrochemical Society, 162(4), E23-E29 (2015)
Potassium compounds
Schultz H, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf