Wichtige Dokumente
366471
Cyclopentancarbonitril
98%
Synonym(e):
Cyancyclopentan, Cyclopentylcyanid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
67-68 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−76 °C (lit.)
Dichte
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
N#CC1CCCC1
InChI
1S/C6H9N/c7-5-6-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
InChIKey
SVPZJHKVRMRREG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
132.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?