Merck
29252
Sigma-Aldrich
Cyclohexen-1-carbonsäurenitril
≥97.0%
Synonym(e):
1-Cyan-cyclohexen
Größe auswählen
10 ML
CHF 297.00
CHF 297.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
CHF 297.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.15
Beilstein:
385837
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 297.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97.0%
Brechungsindex
n20/D 1.482 (lit.)
Dichte
0.946 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
N#CC1=CCCCC1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h4H,1-3,5H2
InChIKey
GTMWGXABXQTZRJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Irradiation of cyclohexene-1-carbonitrile with the full arc of Hanovia 450-W lamp yields bicycle[3.1.0]hexane-1-carbonitrile[1]. Photochemistry of cyclohexene-1-carbonitrile has been investigated[1].
Anwendung
Cyclohexene-1-carbonitrile has been used in the preparation of cyclohexene-1-carboxylic acid[2].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Preparation and photochemistry of cyclohexene-1-carbonitriles.
McCullough JJ and Manning C.
The Journal of Organic Chemistry, 43(14), 2839-2842 (1978)
Aromatization of cyclohexanecarboxylic acid.
B M Babior et al.
The Journal of biological chemistry, 241(16), 3643-3651 (1966-08-25)