Merck
365386
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylcarbamoylchlorid
98%
Synonym(e):
Diisopropylcarbamic chloride, Diisopropylcarbamyl chloride, N,N-Bis(1-methylethyl)carbamic chloride
Größe auswählen
5 G
CHF 70.80
25 G
CHF 189.00
CHF 70.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 70.80
25 G
CHF 189.00
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CH]2NCOCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.65
Beilstein:
1754834
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 70.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
90-93 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
57-59 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
chloro
SMILES String
CC(C)N(C(C)C)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H14ClNO/c1-5(2)9(6(3)4)7(8)10/h5-6H,1-4H3
InChIKey
RSAFAYLZKCYUQW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride may be used in the preparation of:
  • 1-aryl-1-alkenyl N,N-diisopropylcarbamates[1]
  • 1,3-diphenylallyl carbamate[2]
  • (Z)-1,3-diphenyl-1-propenyl N,N-diisopropylcarbamate[2]
  • (R)-1-(2-methoxy-4-methylphenyl)ethyl diisopropyl-carbamate[3]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Asymmetric ?-Deprotonation and Substitution Reactions of (Z)-1, 3-Diphenyl-1-propenyl N, N-Diisopropylcarbamate.
Reuber J, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 14, 3017-3025 (2005)
Stereoselective Intermolecular Carbolithiation of Open-Chain and Cyclic 1-Aryl-1-alkenyl N,N-Diisopropylcarbamates Coupled with Electrophilic Substitution. Observation of p-Carboxylation in a Benzyllithium Derivative.
Peters JG, et al.
Synthesis, 03, 0381-0292 (2002)
The total synthesis of (-)-aplysin via a lithiation-borylation-propenylation sequence.
Fletcher CJ, et al.
Tetrahedron, 68(23), 7598-7604 (2012)